Learn More
Copan Diagnostics Plain Dry Swabs in Peel Pouches
Descripción
Single Regular Size Traditional Dry Polyester Swab with Plastic Applicator packaged with Peel Pouch - Individually Packaged, Sterile
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Applicator Material | Aluminio |
| Material de la punta | Rayón |
| Envase | Individually-wrapped in peel pouch |
| N.° por paquete | 100 / Box |
| N.º por caja | 10 Boxes x 100 Swabs / Case |
| Tipo de producto | Specimen Collection Swab |