Learn More
Cole Parmer Crisol de perfil alto de alta alúmina CoorsTek
Código de producto. 11735479 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11735479 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11735479 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 1780407
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
El crisol de perfil alto de alta alúmina CoorsTek está fabricado con un 99,8 % de óxido de aluminio puro. Altamente resistente a productos químicos, alcalinas y otros flujos.
  • Fabricados con un 99,8 % de óxido de aluminio puro
  • Inactivo en atmósferas de hidrógeno y carbonosas
  • Las tapas para crisoles se venden por separado
  • Soportan temperaturas de hasta 1750 °C
Specifica
Material Alta alúmina
Temperatura máxima 1750 °C
Capacidad (métrico) 100 mL
Esterilizables en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 58 mm
Altura (métrico) 58 mm
Product Type Crisol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.