Learn More
Azul brillante de Coomassie R-250, MP Biomedicals™
Código de producto. 11456101 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456101 500 g -
11426101 5 g -
11436101 25 g 25 g
11446101 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11456101 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219068290
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 6104-59-2
Fórmula molecular C45H44N3NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 825.97
Número MDL MFCD00041762
Clave InChI HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Brilliant Blue R, Acid Blue 83
PubChem CID 61365
Nombre IUPAC {4-[(4-etoxifenil)amino]fenil}bis(4-{etil[(3-sulfonatofenil)metil]amino}fenil)metilo sódico
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Coomassie Brilliant Blue R-250
Nombre de nota Tinción de proteínas en electroforesis.
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽50 %
Color De marrón a púrpura
Cantidad 500 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 826