Learn More
Coomassie azul brillante R-250, Fisher BioReagents
Código de producto. 10573165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10573165 50 g Vidrio ámbar 50 g
10041653 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10573165 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP10150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Azul brillante R-250 se utiliza comúnmente para teñir proteínas en geles de poliacrilamida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6104-59-2
Fórmula molecular C45H44N3NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 825.97
Número MDL MFCD00041762
Clave InChI HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Coomassie Blue R-250
PubChem CID 61365
Nombre IUPAC sodio; 3-[[4-[[4-(4-etoxianilino)fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniomilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-N-etilanilino]metil]benzenesulfonato
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brilliant Blue R-250
Punto de fusión 174°C
Coeficiente de extinción 700g(-1) cm(-1) min.
Identificación Pass Test
Lambda máx 590 to 594nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 825.96
Pérdida por secado 5% max.
Envase Vidrio ámbar
Densidad 0.25g/cm³
Índice de color n.º 42660
Color Rojo marrón
pH 6.2
Cantidad 50 g
Forma física Polvo