Learn More
Azul brillante de Coomassie G-250, MP Biomedicals™
Código de producto. 11475951 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475951 100 g -
11455951 5 g -
11441642 10 g 10 g
11465951 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11475951 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219034380
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Colorante útil para geles SDS ya que tiñe fácilmente proteínas con un color de fondo mínimo
  • Es una tinción de proteínas en la electroforesis.
  • Se ha utilizado en el ensayo de proteínas de unión al colorante de Bradford.
  • Se ha propuesto un mecanismo para la unión del tinte a la proteína, basado en la medición de los espectros de absorbancia del azul brillante de Coomassie G-250 (CBBG) durante la titulación del reactivo de tinción en ausencia de proteína y su respuesta a diferentes poliaminoácidos.
  • El azul brillante G se ha utilizado para determinar la concentración micelar crítica de detergentes.
CAS 6104-58-1
Fórmula molecular C47H48N3NaO7S2
Número MDL MFCD00078482
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coomassie Brilliant Blue G-250
Pérdida por secado 0.045
UV_Vis λ Max (metanol) 608 ±3 nm
Beilstein 5230822
Sinónimo Acid Blue 90, Coomassieg250, CBBG
Color Púrpura rojizo oscuro
Información de solubilidad Soluble en agua caliente (50mg/mL), etanol (40mg/mL), metanol y ácido tricloroacético al 10%. Soluble en agua (1mg/mL), lo que da solución azul oscuro.
Cantidad 100 g
Clave InChI CMGWKYXJIYYESN-UHFFFAOYSA-M
Forma física Polvo
Peso molecular (g/mol) 854.02
Grado Not Available