Learn More
Azul brillante de Coomassie G-250, MP Biomedicals™
Código de producto. 11455951 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11455951 5 g -
11441642 10 g 10 g
11465951 25 g -
11475951 100 g -
4 options
Código de producto. 11455951
Marca: MP Biomedicals 0219034305
Colorante útil para geles SDS ya que tiñe fácilmente proteínas con un color de fondo mínimo
  • Es una tinción de proteínas en la electroforesis.
  • Se ha utilizado en el ensayo de proteínas de unión al colorante de Bradford.
  • Se ha propuesto un mecanismo para la unión del tinte a la proteína, basado en la medición de los espectros de absorbancia del azul brillante de Coomassie G-250 (CBBG) durante la titulación del reactivo de tinción en ausencia de proteína y su respuesta a diferentes poliaminoácidos.
  • El azul brillante G se ha utilizado para determinar la concentración micelar crítica de detergentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6104-58-1
Fórmula molecular C47H48N3NaO7S2
PubChem CID 6328534
Nombre IUPAC Sodio;3-[[4-[(Z)-[4-(4-etoxianilina)fenil]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azanioiliden]-2-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden]metil]-N-etil-3-metilanilino]metil]benzenosulfonato
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coomassie Brilliant Blue G-250
Nombre de nota Protein stain in electrophoresis.
Sinónimo Acid Blue 90, Brilliant Blue G
Clave InChI RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Peso molecular (g/mol) 854.025
Formula Weight (peso de la fórmula) 854
Grado Electroforesis
Color De azul a morado
Cantidad 5 g
Forma física Polvo