Learn More
Coomassie Blue R250, para electroforesis, (Page Blue 83) C.I. 42660, Fisher Chemical™
Código de producto. 10632261 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10632261 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10632261 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/P540/46
Cantidad Precio
1 63.75€ / 25 g
10 49.34€ / 25 g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para utilizar en la tinción de proteínas en geles SDS-PAGE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 6104-59-2
Color Azul oscuro
Intervalo de pH 6,2
Formulario Sólido en polvo
Temperatura de fusión 174 °C/345,2 °F
Peso molecular 825,96g/mol
Cantidad 25 g
Tipo de producto Tinción de proteínas