Learn More
Coomassie Azul R-250, Grado Técnico, TRC
Código de producto. 30364339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364339 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30364339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC685200100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Coomassie Blue R-250
CAS 6104-59-2
Fórmula molecular C45 H44 N3 O7 S2 . Na
Cantidad 100 g
Sinónimo N-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulfo-benzenemethanaminium Hydroxide Inner salt Monosodium Salt, N-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulfo-benzenemethanaminium, Inner Salt Monosodium Salt, Acid Blue 6B, Acid Brilliant Blue, Acid Brilliant Cyanine 6B, Acidine Sky Blue R, Airedale Blue RF, Amacid Brilliant Cyanine 6B, Anadurm Cyanine A 6B, Benzyl Cyanine 6B, Best Acid Brilliant Cyanine 6B, Brilliant Acid Blue 6B, Brilliant Acid Cyanine 6B, Brilliant Blue 6B, Brilliant Cyanine 6B, Brilliant Indocyanine 6B, C.I. 42660, CBB-R 250, Chuganol Blue 6B, Colocid Brilliant Blue 6B, Conacid Blue MC, Concorde Acid Cyanine L 6B, Concorde Leather Blue 6BG, Coomassie Blue R, Coomassie Brilliant Blue R, Coriacide Blue 2R, Dycosweak Acid Brilliant Blue 6B, Eriosin Brilliant Cyanine 6B, Fenazo Blue XXFB, Folan Blue 6B, Impero Azure 6B, Kayanol Cyanine 6B, Kenacid Blue R, Kenanthrol Blue BT, Lerui Acid Brilliant Blue 6B, Milling Brilliant Blue 2BR, Optanol Cyanine 6B, Polar Blue 6B, Polycor Blue R, Sandolan Cyanine N 6B, Sapphire EMB, Sella Fast Blue BBN, Serva Blue R 250, Simacid Blue R 350, Solar Cyanine 6B, Sumitomo Brilliant Indocyanine 6B, Supranol Cyanine 6B, Triacid Fast Cyanine 6B, Triacor Blue 6BR, Vicoacid Blue 83, Weak Acid Brilliant Blue 6B, Xylene Brilliant Cyanine 6B
Fórmula InChI InChI=1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)c5ccc(cc5)N(CC)Cc6cccc(c6)S(=O)(=O)[O-])cc1
Nombre IUPAC sodio; 3-[[4-[[4-(4-etoxianilino)fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniomilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-N-etilanilino]metil]benzenesulfonato
Peso molecular (g/mol) 825.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 825.2518