Learn More
Coomassie Blue G250, para electroforesis, (Page Blue G90), C.I. 42655, Fisher Chemical
Código de producto. 10101520 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10101520 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10101520 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/P541/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 6104-58-1
Color Azul oscuro
Intervalo de pH Desde 5,5 hasta 6,5
Formulario Sólido en polvo
Temperatura de fusión 100 °C/212 °F
Peso molecular 854,02g/mol
Cantidad 25 g
Tipo de producto Tinción de proteínas