Learn More
Kartell Bloque de refrigeración
Código de producto. 30408778
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
17.5 x 9 x 3 cm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
30408778 17.5 x 9 x 3 cm 1 unidad
1 options
Código de producto. 30408778 Proveedor Kartell N.º de proveedor 0370700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.05€
    4.79€ / 1 unidades
    Ahorro 0.26€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Recipiente de plástico que contiene líquido que después de congelarse se utiliza para mantener las cajas frigoríficas a baja temperatura. Ideal para transportar tubos y muestras de laboratorio, ya que mantiene una temperatura constante.
  • Polietileno de alta densidad
  • Polietileno (HDPE)
  • Datos químico-físicos (líquidos)
  • Olor: prácticamente inodoro
  • Componentes principales
  • sal sódica de carboximetilcelulosa 1-5%.
  • Cloruro de sodio < 1%
  • benzoato de sodio < 1%
  • Conservantes, colorantes y otros componentes menores < 0,1%.
  • Validez del producto: 10 años
Especificaciones
Tipo de producto Paquete frío
Color Transparente
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17.5 x 9 x 3 cm