Learn More
Corning™ Contenedores de viales para congelación celular CoolCell™ FTS30
BIOPHARMA
Código de producto. 15522781
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Morado
Naranja
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15522781 Verde cada uno
15502781 Morado cada uno
15512781 Naranja cada uno
15532781 Rosa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15522781 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 432008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    604.00€
    568.73€ / paquete de 1
    Ahorro 35.27€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los viales alcanzan un perfil de congelación uniforme de -1 °C/minuto y los perfiles térmicos son altamente reproducibles.
Corning CoolCell, en combinación con un congelador de -80 °C, proporcionará congelación sin alcohol a una velocidad de -1 °C/minuto, que es ideal para la crioconservación de la mayoría de las células y líneas de células. Utilizando una combinación de espuma de polietileno reticulado de densidad uniforme, un núcleo de estado sólido y una simetría radial de viales, los perfiles de congelación son uniformes y reproducibles. La espuma no es absorbente e impondrá un cambio insignificante en el entorno del congelador, protegiendo así las muestras congeladas cercanas. La extracción de viales se realiza inclinando el dispositivo boca abajo para que los viales se deslicen hacia fuera.
Características: Las características únicas de la congelación a velocidad controlada con Corning™ CoolCell™ son:
  • Facilidad de uso
  • Congelación sin alcohol ni líquidos
  • Menor coste de uso que los dispositivos a base de alcohol
  • Alta recuperación y viabilidad celular
  • Reproducibilidad
  • Una forma sencilla y uniforme de estandarizar la congelación a velocidad controlada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Material Espuma de polietileno
Forma Redondo
Tipo Congelador
Admite 30 (Viales criogénicos estándar de 1 a 2 mL)
Cantidad 1/Paq., 1/Caja
Dimensiones (L x An) 16,5 x 11,5 cm
Longitud (métrico) 16,5 cm
Anchura (métrico) 11,5 cm
Diámetro del pocillo (métrico) 12,7 mm
Peso (métrico) 1 kg