Learn More
Corning™ Contenedores de viales para congelación celular CoolCell™
BIOPHARMA
Código de producto. 15542771
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
12 (Viales criogénicos estándar de 1 a 2 mL)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15542771 12 (Viales criogénicos estándar de 1 a 2 mL) cada uno
1 options
Código de producto. 15542771 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 432000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    165.93€ / paquete de 1
    Ahorro 4.07€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Controla la velocidad de congelación a -1 °C/minuto cuando se coloca en un congelador a -°80 C.
Corning CoolCell, en combinación con un congelador de -80 °C, proporcionará congelación sin alcohol a una velocidad de -1 °C/minuto, que es ideal para la crioconservación de la mayoría de las células y líneas de células. Utilizando una combinación de espuma de polietileno reticulado de densidad uniforme, un núcleo de estado sólido y una simetría radial de viales, los perfiles de congelación son uniformes y reproducibles. La espuma no es absorbente e impondrá un cambio insignificante en el entorno del congelador, protegiendo así las muestras congeladas cercanas. La extracción de viales se realiza inclinando el dispositivo boca abajo para que los viales se deslicen hacia fuera.
Características: Las características únicas de la congelación a velocidad controlada con Corning™ CoolCell™ son:
  • Facilidad de uso
  • Congelación sin alcohol ni líquidos
  • Menor coste de uso que los dispositivos a base de alcohol
  • Alta recuperación y viabilidad celular
  • Reproducibilidad
  • Una forma sencilla y uniforme de estandarizar la congelación a velocidad controlada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Alta recuperación celular, viabilidad celular
Color Morado
Material Espuma
Forma Redondo
Tipo Congelador
Admite 12 (Viales criogénicos estándar de 1 a 2 mL)
Cantidad 1/Paq., 1/Caja
Peso (métrico) 0,19 kg