Learn More
Corning™ Refrigeradores sin hielo básicos XT
Descripción
Un enfriador sin hielo de plataforma abierta que se adapta a la mayoría CoolRack™ y CoolSink™ módulos. Su perfil bajo y tamaño reducido lo hacen ideal para usar en la campana, manteniendo las muestras frías (0,5° hasta °4,0 C) hasta cuatro horas. El °indicador de temperatura de 1 °C a 8 °C proporciona una garantía visual del rendimiento de la temperatura. Para prolongar la duración de la refrigeración, mantenga un núcleo de enfriamiento XT adicional en el congelador y gire los núcleos según sea necesario.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Morado |
| Para utilizar con (aplicación) | Refrigeración o congelación de muestras sin hielo, electricidad ni pilas |
| Incluye | Soporte XT, núcleo de enfriamiento XT |
| Cantidad | 1 |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 16,2 x 12,1 x 6 cm |
| Tipo | Enfriador sin hielo |
| Admite | CoolRack y CoolSink Módulos |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.