Learn More
Convicine, TRC
Código de producto. 17937714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17937714 10 mg 10 miligramos
17957904 1 mg 1 miligramo
17938504 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17937714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC68509510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19286-37-4
Fórmula molecular C10 H15 N3 O8
Peso molecular (g/mol) 305.24
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-5-(β-D-glucopyranosyloxy)-, Convicine (7CI,8CI), 6-Amino-5-(β-D-glucopyranosyloxy)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Amino-5-(β-D-glucopyranosyloxy)-2,4-1H,3H-pyrimidinedione
Nombre IUPAC 6-amino-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES NC1=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Convicine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O8/c11-7-6(8(18)13-10(19)12-7)21-9-5(17)4(16)3(15)2(1-14)20-9/h2-5,9,14-17H,1H2,(H4,11,12,13,18,19)/t2-,3-,4+,5-,9+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.0859
Porcentaje de pureza >95%