Learn More
Tubo de sangre de tereftalato de polietileno con tapón convencional
Código de producto. 10184469
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10184469 10 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 10184469 Proveedor BD Vacutainer N.º de proveedor 367526
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de recogida de sangre
Aditivo Heparina de litio
Material PET
Tipo de tapón Gorra tradicional
Capacidad (métrico) 10 mL
Color del tapón Verde
Tipo de etiqueta Papel
Diámetro exterior (métrico) 16 mm