Learn More
Grant Instruments Congelación-descongelación a velocidad controlada (CRFT)
Descripción
Congelador y descongelador de velocidad controlada que maximiza la supervivencia celular sin utilizar nitrógeno líquido.
Aplicaciones
- Investigación en embriología transgénica
- Investigación con células madre
- Muestras clínicas y de investigación, p. ej., linfocitos y líneas de células tisulares en crioviales convencionales
- Varias células de mamíferos, como cardiomiocitos, tejido adiposo, hígado y músculo
- Células madre derivadas de la sangre del cordón umbilical
- Células adherentes y células madre en microplacas
- Suspensiones celulares en matrices numeradas/con código de barras
- Integraciones de sistemas
- Adecuados para aplicaciones en IVF veterinario
Funciones clave y ventajas
- Control preciso y reproducible de las velocidades de enfriamiento y las temperaturas de las muestras
- Un enfoque en maximizar las tasas de supervivencia celular
- Congelación y descongelación controladas y personalizables
- Perfiles de congelación lineales y no lineales
- Libre de nitrógeno líquido, alcohol y criógeno: no es necesario rellenarlo.
- Cabezales intercambiables para mayor flexibilidad (se piden por separado)
- El software gratuito le permite diseñar, rastrear, exportar e informar perfiles de temperatura
- Fácil de usar y las muestras pueden estar nucleadas/sembradas in situ
- Bajos costes de funcionamiento: Se estima que el 1% de la velocidad de congelación está controlada por nitrógeno líquido y funciona con una fuente de alimentación de 24 V.
- Rango de temperatura de -°100 C a 30 °C
- Opciones de servicio y calibración disponibles
- Protocolos de comando disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Congelador/descongelador criogénico |
| No. of Doors | 1 |
| Material de la cabina | Plástico |
| Material de la cámara | Aluminio |
| Acabado exterior | Plástico |
| Certificaciones/conformidad | EC |
| Modelo | Sobremesa, CRFT |
| Ruedas giratorias | No |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Viales, pajuelas, placas de PCR |
| Show More |