Learn More
Lonza™ Endotoxina estándar de control
Código de producto. 11610241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 viales
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11610241 25 viales paquete de 25
1 options
Código de producto. 11610241 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor E50643L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2890.00€
    2321.71€ / paquete de 25
    Ahorro 568.29€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Para Kinetic-QCL™ LAL cromogénico cinético a granel, cepa de E. coli O55:B5.
  • Se utiliza en combinación con Kinetic-QCL™ Ensayo cromogénico cinético a granel de LAL, K50-643L y K50-643U.
  • Está disponible como un producto hecho a pedido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Polvo
Tipo de célula E. coli cepa O55:B5.
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de LAL cromogénico cinético a granel, K50-643L y K50-643U
Cantidad 25 viales