Learn More
Buerkle™ Close-it™ Sello de control de alimentos& Farmacéutica
Descripción
- Evita de forma fiable fugas en los productos tras el muestreo.
- El adhesivo cumple las directrices europeas para productos alimenticios.
- Capa de barrera de lámina de aluminio
- Adecuado para el muestreo de alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, aditivos de alimentos, incluso productos congelados– en resumen, para todas las aplicaciones en las que la limpieza resulte especialmente importante.
- De acuerdo con las indicaciones de la FDA
- Especialmente adecuado para la industria alimentaria y farmacéutica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Color | Azul |
| Material | Aluminum |
| Caras imprimibles | Front |
| Tipo de producto | Sello de control |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Mostrar texto | Fill-in Fields |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Forma | Cuadrado |
| Dimensiones (L x An) | 150 x 150 mm |
| Mostrar más |