Learn More
Buerkle™ Close-it™ Sello de control de alimentos& Farmacéutica
Código de producto. 15366287 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15366287 150 x 150 mm paquete de 250
1 options
Código de producto. 15366287 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53033020
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Sello de control de productos farmacéuticos y alimentos Close-it con un adhesivo aprobado para su uso con alimentos. Evita de forma fiable fugas en los productos tras el muestreo.
  • Evita de forma fiable fugas en los productos tras el muestreo.
  • El adhesivo cumple las directrices europeas para productos alimenticios.
  • Capa de barrera de lámina de aluminio
  • Adecuado para el muestreo de alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, aditivos de alimentos, incluso productos congelados– en resumen, para todas las aplicaciones en las que la limpieza resulte especialmente importante.
  • De acuerdo con las indicaciones de la FDA
  • Especialmente adecuado para la industria alimentaria y farmacéutica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Color Amarillo
Material Aluminum
Caras imprimibles Front
Tipo de producto Sello de control
Esterilidad Non-sterile
Mostrar texto Fill-in Fields
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Forma Cuadrado
Dimensiones (L x An) 150 x 150 mm
Longitud (imperial) 5.91 in.
Longitud (métrico) 150 mm
Anchura (imperial) 5.91 in.
Anchura (métrico) 150 mm
Peso (métrico) 1,0925 kg