Learn More
Brady™ Cinta de vinilo continua para BradyJet J4000 y J5000
Código de producto. 17489192
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
57 mm
101 mm
152 mm
203,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17489192 152 mm cada uno
17489182 57 mm cada uno
17459182 101 mm cada uno
17459192 203,2 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17489192 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 148666
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
B-2595 es ideal para etiquetas de instalaciones interiores, incluidas las etiquetas 5S, de seguridad, de advertencia, de marcadores de tuberías, de equipos y visuales para el espacio de trabajo en acero inoxidable y superficies lisas.
  • Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
  • Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
  • La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
  • Etiquetas receptivas para inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet J4000 o J5000
  • Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continua
Material Vinilo (receptor de inyección de tinta)
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, identificación de comunicación de peligros, marcado de almacén
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas en color BradyJet J4000 y J5000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 rollo/rollo
Cantidad 1 cinta
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +60 °C
Grosor (imperial) 0,0053 in
Grosor (métrico) 0,14 mm
Dimensiones (L x An) 30.48 m x 152.4 mm
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30 m
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 152 mm
Alternate Part Number J50C-6000-2595