Learn More
Brady™ Cinta continua de papel para la impresora J2000
Código de producto. 17100471 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
50,80 mm
76,20 mm
101,60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17100471 101,60 mm cada uno
17180461 50,80 mm cada uno
17190461 76,20 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17100471 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 151135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    213.03€ / paquete de 1
    Ahorro 40.97€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El material de la etiqueta de papel B-2550 está disponible para la impresión a todo color bajo demanda en sus instalaciones con la impresora de etiquetas en color BradyJet J2000.
  • Para usar con BradyJet Impresora de etiquetas a color J2000
  • La etiqueta es una solución económica para el etiquetado de uso general con una vida útil limitada.
  • Se puede utilizar para identificar el embalaje.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Papel
Caras imprimibles Área delantera
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Cinta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, identificación de instalaciones, identificación general
Para utilizar con (equipo) BradyJet Impresora de etiquetas a color J2000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 etiqueta/bolsa
Cantidad 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +60 °C
Grosor (imperial) 0,0069 in
Grosor (métrico) 0,175 mm
Dimensiones (L x An) 30.48 m x 101.6 mm
Longitud (imperial) 100 ft
Longitud (métrico) 30,48 m
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 101,60 mm
Peso (métrico) 521 g
Alternate Part Number J20C-4000-2550