Learn More
IKA™ Agitadores de rodillos con acción de desplazamiento y rodamiento y funcionamiento continuo
Tienda IKA ProductosDescripción
- Se utiliza para mezclar muestras de sangre, suspensiones sólidas y líquidas y muestras viscosas
- La unidad se puede utilizar con todos los tubos convencionales y frascos cilíndricos
- Accesorios fácilmente extraíbles para una limpieza rápida en caso de derrames de muestras
- Temporizador: Cuenta atrás, ajustable de 1 s a 99 h y 59 min
- Contador: Visualización del tiempo de agitación
- Pantalla de código de errores
- Se puede usar con temperaturas de 4 a 50 °C en incubadoras
- Aptos para funcionamiento continuo
- Los rodillos extraíbles permiten la agitación de tubos más grandes
- Funcionamiento sencillo con teclado
- Diámetro de agitación: 24,5 mm (altura)
- Intervalo de velocidad: De 5 a 80 r. p. m.
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo de rotación | 3° |
| Intervalo de velocidad | De 0 a 80 rpm |
| Tensión | 100/240 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 50 °C |
| Vataje | 24 W |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 60529 IP 21 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Longitud de la plataforma (métrico) | 350 mm |
| Peso con embalaje (métrico) | 6 kg |
| Mostrar más |