Learn More
IKA™ Agitadores de rodillos con acción de desplazamiento y rodamiento y funcionamiento continuo
Código de producto. 13410587 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Rodillo 10 básico
Rodillo 10 digital
Rodillo 6 básico
Rodillo 6 digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
13410587 Rodillo 6 básico cada uno
13420587 Rodillo 6 digital cada uno
13440587 Rodillo 10 digital cada uno
13430587 Rodillo 10 básico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13410587 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2217.38€
    1841.00€ / paquete de 1
    Ahorro 376.38€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Agitadores de rodillos con seis o diez rodillos para una gama más amplia de aplicaciones, especialmente en el campo médico y biológico. Los agitadores de rodillos con acción de desplazamiento y rodamiento y funcionamiento continuo IKA™ proporcionan una acción de desplazamiento y rodamiento suave a velocidades infinitamente ajustables.
  • Se utiliza para mezclar muestras de sangre, suspensiones sólidas y líquidas y muestras viscosas 
  • La unidad se puede utilizar con todos los tubos convencionales y frascos cilíndricos
  • Accesorios fácilmente extraíbles para una limpieza rápida en caso de derrames de muestras
  • Temporizador: Cuenta atrás, ajustable de 1 s a 99 h y 59 min
  • Contador: Visualización del tiempo de agitación
  • Pantalla de código de errores
  • Se puede usar con temperaturas de 4 a 50 °C en incubadoras
  • Aptos para funcionamiento continuo
  • Los rodillos extraíbles permiten la agitación de tubos más grandes
  • Funcionamiento sencillo con teclado
  • Diámetro de agitación: 24,5 mm (altura)
  • Intervalo de velocidad: De 5 a 80 r. p. m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de rotación 3°
Intervalo de velocidad 30 rpm
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 50 °C
Vataje 24 W
Certificaciones/conformidad DIN EN 60529 IP 21
Frecuencia 50/60 Hz
Altura (métrico) 115 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 350 mm
Peso con embalaje (métrico) 4 kg
Modelo Rodillo 6 básico
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para mezclar muestras de sangre, suspensiones sólidas y líquidas y muestras viscosas
Rango de humedad 80 %
Cantidad de embalaje 1 unidad