Learn More
SymLine Accesorios de control continuo del nivel
Product Code. 15331157
Change view
Click to view available options
Incluye:
1 abrazadera, 1 anillo de 10 mm D.I.
1 conector tipo banana, 1 abrazadera
1 x abrazadera, 1 x anillo de 5 mm de diámetro interior
1 x abrazadera, 1 x tapón de botón
2 pinzas
2 x 10 mm, botón pulsador
ATEX zona 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Accesorio para control de nivel continuo
Cable de conexión a tierra y abrazadera
Cable de tierra
Tipo de producto:
Cable de conexión a tierra
Cable de puesta a tierra
Cinta de conexión a tierra
Enchufe de conexión a tierra
Felpudo antiestático
SafetyWasteCap
Sensor de disco capacitivo
Sensor de varilla capacitiva
Unit Size:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Incluye Tipo de producto unitSize
15331157 1 x abrazadera, 1 x tapón de botón Cable de conexión a tierra cada uno
15978462 Accesorio para control de nivel continuo SafetyWasteCap cada uno
17397419 ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR Sensor de varilla capacitiva cada uno
17317429 ATEX zona 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga Sensor de disco capacitivo cada uno
10809340 2 pinzas Cable de conexión a tierra cada uno
10518900 1 abrazadera, 1 anillo de 10 mm D.I. Cable de conexión a tierra cada uno
14663394 1 x abrazadera, 1 x anillo de 5 mm de diámetro interior Cable de conexión a tierra cada uno
15311157 2 x 10 mm, botón pulsador Enchufe de conexión a tierra cada uno
12664745 Cable de conexión a tierra y abrazadera Cinta de conexión a tierra cada uno
10272510 Cable de tierra Felpudo antiestático cada uno
10347769 1 conector tipo banana, 1 abrazadera Cable de puesta a tierra cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15331157 Supplier SymLine Supplier No. 108222
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Accesorios para el control continuo del nivel
Medición continua de los niveles de llenado: supervisión permanente de cartuchos no transparentes; no hay problemas con la unidad de control de nivel continuo.
Specifications
Descripción Cable de conexión a tierra, 1 x abrazadera, 1 x tapón de botón, L = 1,5 m
Longitud (métrico) 1,5 m
Incluye 1 x abrazadera, 1 x tapón de botón
Tipo de producto Cable de conexión a tierra