Learn More
KD Scientific Kit de flujo continuo
Código de producto. 11925596
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número de canales Tamaño de la unidad
11925596 2 cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11925596 Supplier KD Scientific Supplier No. 780279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    223.33€ / paquete de 1
    Ahorro 33.67€
    13% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para su uso con Legato 270 y Legato KDS 270
Specifications
Tensión Ninguno
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0,45 kg
Número de canales 2
Tipo de producto Kit de flujo continuo para Legato 270 y Legacy KDS 270