Descripción
- Exponer la etiqueta al agua tibia la disolverá completamente en 30 segundos, sin dañar la superficie a la que se aplicó y sin dejar ningún residuo.
- Reduce la mano de obra necesaria para retirar las etiquetas.
- Reduce el mantenimiento de filtros y drenajes
- Permite una fácil reidentificación de artículos reutilizables en una variedad de industrias.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Extraíble |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Papel |
| Caras imprimibles | Área delantera |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Tipo de producto | Cinta |
| Mostrar más |