Learn More
VITLAB™ Bureta continua para parte superior de frasco
Descripción
El análisis volumétrico de productos químicos con volúmenes de líquidos mínimos requiere una concentración considerable. El VITLAB™ La bureta con tapa de frasco continua permite la titulación continua hasta una concentración de 1 mol/L, lo que conduce a resultados rápidos, convenientes y precisos.
El panel de visualización digital simplifica el funcionamiento- La pantalla en ángulo muestra el volumen de la titulación en números grandes y fáciles de leer
- Fácil de usar, calibración específica media con los botones del teclado
- Control preciso de la tasa de titulación mediante la rotación de dos grandes ruedas de mano de fácil agarre
- También incluye indicadores de batería, pausa y modo y teclas/botones de función
- La bomba patentada de doble pistón suministra la titulación de forma continua y sin pulso
- El tubo de descarga telescópico se puede ajustar (altura y longitud) para usar con frascos cortos o altos
- Gira libremente 360° alrededor del frasco para una orientación óptima de la etiqueta
- Ajustable para varios tamaños de frasco utilizando el adaptador de rosca correspondiente
- Larga vida útil utilizando dos microbaterías de 1,5 V fácilmente reemplazables
- La innovadora válvula de recirculación evita la pérdida de reactivos y reduce las salpicaduras
- El diseño compacto con un centro de gravedad bajo reduce el riesgo de vuelco, especialmente con frascos más pequeños
- Cumple todos los requisitos para la supervisión de equipos de prueba sin tiempo de inactividad del instrumento
- Los márgenes de error están por debajo de la norma DIN EN ISO 8655-3, incluso para volúmenes parciales
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,2 % |
| Capacidad (métrico) | 2,5 ml |
| Graduaciones | 0,01 (hasta 99,99 ml) ml, 0,1 (de 100 a 999,9 ml) ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Titulación continua de una amplia variedad de medios para el análisis volumétrico de productos químicos |
| Incluye | (2) Microbaterías de 1,5 V, roscas de conexión GL 45 y GL 32, GL 38 y S* Adaptadores de rosca de PP de tamaño 40, manual de instrucciones y certificado de calidad, tubo de descarga telescópico (140-220 mm), tubo de llenado telescópico (200-350 mm) |
| Precisión | 0,1 % |
| Tipo | Bureta continua |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12600, DIN EN ISO 8655-3 |