Descripción
- El paquete contiene cinco hisopos de poliéster procesados especialmente para minimizar la contribución de TOC de fondo del hisopo
- Bajo contenido de TOC de fondo para una interferencia mínima con los resultados de las pruebas
- La gran superficie de la cabeza del hisopo y el mango largo y flexible proporciona una cobertura de superficie excepcional al tomar la muestra
- Hisopos de poliéster resistentes y duraderos para una recuperación óptima
- Esterilizables mediante la mayoría de métodos comunes
- Esterilizable en autoclave
- Hisopos sellados en bolsa de nailon
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del mango (imperial) | 0,12 in |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Evaluación de protocolos de limpieza de superficies en industrias biofarmacéuticas |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 3 mm |
| Longitud (métrico) | 152,4 mm |
| Longitud del mango (imperial) | 5,2 in |
| Longitud del mango (métrico) | 13,2 mm |
| Longitud de la punta (imperial) | 0,8 in |
| Longitud de la punta (métrico) | 2 cm |
| Mostrar más |