Learn More
Sampling Systems™ Contenedores con base inclinada
Código de producto. 17952132 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
100 L
200 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17952132 100 L cada uno
17902112 50 L cada uno
17922112 200 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17952132 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A616100
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Esta gama de contenedores con bases inclinadas garantiza que el material se pueda drenar completamente desde el interior e incluye una férula en la base para facilitar el vaciado. Estos contenedores tienen un acabado pulido espejo para una fácil limpieza.
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Incluye tapa, abrazadera y junta de silicona.
  • Otros sellos disponibles
  • Las asas permiten un fácil transporte.
Especificaciones
Tipo de producto Bidón
Capacidad (imperial) 26,4 gal
Capacidad (métrico) 100 L
Color Plata
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de líquidos
Material Acero inoxidable (316 L)