Learn More
Buerkle™ Hilo de contenedor
Código de producto. 31188862 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Hilo Para Contenedores Bürkle Containers
Código de producto. Para utilizar con (equipo)
31188862 Hilo Para Contenedores Bürkle Containers
1 options
Código de producto. 31188862 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 34400034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    158.79€ / paquete de 1
    Ahorro 93.21€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Montaremos el conector del contenedor directamente en el contenedor para usted. Los conectores de rosca son posibles en cualquier lugar. Indique la posición exacta en el contenedor, si corresponde.
  • Hilo:G 3/4 Zoll
  • Versión:Hilo externo
  • Se puede montar en todos Buerkle contenedores rectangulares y redondos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Tapa del tanque
Para utilizar con (equipo) Hilo Para Contenedores Bürkle Containers