Learn More
Tuttnauer Contenedor para 5075
Código de producto. 17869568 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
68 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17869568 68 L cada uno
1 options
Código de producto. 17869568 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor BSK5070008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.25€
    2083.80€ / paquete de 1
    Ahorro 441.45€
    17% Descuento
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Contenedor de acero inoxidable para residuos.
  • Contenedor para 5075
  • Contenedor de acero inoxidable para residuos
Especificaciones
Capacidad (imperial) 15 gal
Capacidad (métrico) 68 L
Fondo de la cámara (métrico) 38 cm
Fondo de la cámara (imperial) 15,2 in
Longitud (imperial) 71.5 cm
Longitud (métrico) 71.5 cm
Tipo de producto Cesta de autoclave
Material Acero inoxidable