Descripción
- Contenedor para 5075 474 x 350 máx. 2
- Contenedor de acero inoxidable para residuos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 13,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 62 L |
| Fondo de la cámara (métrico) | 35 cm |
| Dimensiones (L x An) | 474 x 350 mm |
| Fondo de la cámara (imperial) | 14 in |
| Longitud (imperial) | 18,7 in |
| Longitud (métrico) | 47.4 cm |
| Tipo de producto | Cesta de autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |