Learn More
Tuttnauer Contenedor para 3870
Código de producto. 17879568 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17879568 40 L cada uno
1 options
Código de producto. 17879568 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor BSK3870004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1737.75€
    1432.90€ / paquete de 1
    Ahorro 304.85€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contenedor de acero inoxidable para residuos.
  • Contenedor para 3870
  • Contenedor de acero inoxidable para residuos
Especificaciones
Capacidad (imperial) 8,8 gal
Capacidad (métrico) 40 L
Fondo de la cámara (métrico) 26 cm
Fondo de la cámara (imperial) 10,4 in
Longitud (imperial) 26,8 in
Longitud (métrico) 68 cm
Tipo de producto Cesta de autoclave
Material Acero inoxidable