Learn More
Tuttnauer Contenedor para 3870 366 x 330 Máx. 2
Código de producto. 17869558 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17869558 35 L cada uno
1 options
Código de producto. 17869558 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor BSK3870005
Contenedor de acero inoxidable para residuos.
  • Contenedor para 3870 366 x 330 máx. 2
  • Contenedor de acero inoxidable para residuos
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7,7 gal
Capacidad (métrico) 35 L
Fondo de la cámara (métrico) 33 cm
Dimensiones (L x An) 366 x 330 mm
Fondo de la cámara (imperial) 13,2 in
Longitud (imperial) 14,4 in
Longitud (métrico) 36.6 cm
Tipo de producto Cesta de autoclave
Material Acero inoxidable