Descripción
- Contenedor para 3870 366 x 220 máx. 3
- Contenedor de acero inoxidable para residuos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 5,1 gal |
| Capacidad (métrico) | 23 L |
| Fondo de la cámara (métrico) | 22 cm |
| Dimensiones (L x An) | 366 x 220 mm |
| Fondo de la cámara (imperial) | 8,8 in |
| Longitud (imperial) | 14,4 in |
| Longitud (métrico) | 36.6 cm |
| Tipo de producto | Cesta de autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |