Learn More
Tuttnauer Contenedor para 2840 265 x 200 máx. 2
Código de producto. 17889528 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Autoclave 2840
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17889528 Autoclave 2840 cada uno
1 options
Código de producto. 17889528 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor BSK4110004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1496.25€
    1233.95€ / paquete de 1
    Ahorro 262.30€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Contenedor de acero inoxidable para residuos.
  • Contenedor para 2840 265 x 200 máx. 2
  • Contenedor de acero inoxidable para residuos
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,4 gal
Capacidad (métrico) 11 L
Fondo de la cámara (métrico) 20 cm
Dimensiones (L x An) 265 x 200 mm
Fondo de la cámara (imperial) 8 in
Para utilizar con (equipo) Autoclave 2840
Longitud (imperial) 10,4 in
Longitud (métrico) 26.5 cm
Tipo de producto Cesta de autoclave
Material Acero inoxidable