Learn More
Liofilchem™ Portaobjetos de contacto 8
Código de producto. 11944299
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
11944299 20 portaobjetos paquete de 20
1 options
Código de producto. 11944299 Proveedor Liofilchem™ N.º de proveedor 525622
PCA and TTC and Neutralizing / VRBL Agar and Neutralizing Flex Dip-slide with a selective medium for detection of coliforms and a non selective medium for total bacterial count.
  • Contact Slide 8 is a ready-to-use device with two different media coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids even in the presence of residues of disinfectants. The selective medium allows the isolation and enumeration of coliform bacteria. The other medium is used to obtain the total bacterial count.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 18593:2004
Contenido y almacenamiento De 10 a 25 °C
Detecta Recuento de bacterias, coliforme
Formato portaobjetos
Origen de fabricación Italy
Tipo de producto Contact Slide
Esterilidad No estéril
Clase de organismo diana Coliforms, Gram-positive Organisms, Coliforms
Formulación portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Para recuento de bacterias y detección de coliformes
Condiciones de incubación A 36 ± 1 °C para 24 a 48 hr.
Tiempo de incubación De 24 a 48 h
Cantidad 20 portaobjetos
Estado normativo ISO 18593:2004
Tipo de portaobjetos Flex
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.