Learn More
Liofilchem™ Portaobjetos de contacto 5
Descripción
- Contact Slide 5 is a ready-to-use device with two different media coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids even in the presence of residues of disinfectants. Violet Red Bile Glucose agar allows the isolation and enumeration of Enterobacteriaceae. Bile Esculin agar is used for the differentiation and isolation of enterococci (group D streptococci).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 18593:2004 |
| Contenido y almacenamiento | 10°C to 25°C |
| Detecta | Enterobacteriaceae Count, Faecal Streptococci |
| Formato | Slide |
| Origen de fabricación | Italy |
| Tipo de producto | Contact Slide |
| Esterilidad | No estéril |
| Clase de organismo diana | Gram-negative Bacteria, Coliforms, Gram-positive Cocci |
| Formulación | VRBG Agar, Neutralizing/Bile Aesculin Agar, Neutralizing |
| Para utilizar con (aplicación) | For Enterobacteriaceae Count and Faecal Streptococci Detection |
| Mostrar más |