Learn More
Thermo Scientific™ Aplicador de placa de contacto
Descripción
Aporte uniformidad y estandarización a la superficie de la sala limpia y al control del personal cuando utilice placas de contacto con el aplicador de placas de contacto Thermo Scientific™. El aplicador de placas de contacto, que utiliza acero inoxidable de 500 gramos de peso y un temporizador calibrado integrado con una precisión de 10 segundos, admite la toma de muestras de superficie en conformidad con la norma ISO-18593. La unidad es totalmente esterilizable en autoclave a 121 ºC durante 15 minutos y puede estar expuesta a un ciclo VHP totalmente validado para su uso en aisladores.
Fácil de usar
- Funcionamiento sencillo con «una pulsación»
- Cargado por resorte para aceptar placas de contacto de todos los principales proveedores
- El peso del acero inoxidable se puede eliminar para reducir la presión para la toma de muestras en vertical y del personal
- Temporizador acústico y visual para la calibración y las alertas de fallos
- Ergonómico, lo que permite la metodología de toma de muestras de rodado recomendada para superficies de mala calidad y evitar que quede aire atrapado durante la toma de muestras
- Puede estar expuesto a un ciclo VHP validado
- Se puede limpiar con facilidad con una amplia gama de desinfectantes: hipoclorito de sodio, IPA, sumergible en soluciones de esterilización
- Tiene un diseño higiénico con un temporizador totalmente encapsulado y componentes de acero inoxidable liso
- Funcionalidad de unidad de tiempo de tres años (basada en 60 usos diarios durante un periodo de 36 meses) con indicador integrado que avisa al usuario cuando se debe sustituir la unidad de temporizador recomendada.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | accesorios |
| Tipo de producto | Aplicador de placa de contacto |
| Cantidad | 1 unidades |