Learn More
Contec™ Hisopos CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16635554 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
106,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
16635554 106,7 mm paquete de 500
1 options
Código de producto. 16635554 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SF7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    165.34€ / paquete de 500
    Ahorro 25.66€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Espuma de poliuretano unida con adhesivo a una punta de nailon flexible, compatible con muchos disolventes comunes. CONSTIX™ No se recomienda el uso de hisopos con cetonas como acetona o MEK.
  • Consta de espuma de poliuretano de 100 PPI unido con adhesivo a una punta flexible de nailon
  • La punta está fijada mecánicamente en un mango tubular de polipropileno
  • El cabezal de espuma de poliuretano proporciona una buena captura y eliminación de partículas
  • La espuma absorbente permite que los disolventes, como el isopropanol y el etanol, se puedan absorber fácilmente para aplicaciones que impliquen la administración y eliminación de disolventes
  • Compatible con muchos disolventes comunes
  • No se recomienda su uso con cetonas como la acetona o MEK
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (imperial) 4,2 in
Tipo de producto Hisopo
Longitud (métrico) 106,7 mm
Anchura de la cabeza (imperial) 0,2 in
Anchura de la cabeza (métrico) 5,1 mm
Longitud de la punta (imperial) 0,5 in
Longitud de la punta (métrico) 12,7 mm
Esterilidad No estéril
Tipo de adhesivo No aplica
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Tubular
Material de la punta Nailon