Learn More
Contec™ Hisopos de poliéster sellados CONSTIX™
Código de producto. 16351668 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de mango:
Paleta grande
Material de la punta:
Poliéster tejido
Longitud (imperial):
4,9 in
Diámetro de la punta (métrico):
12,2 x 23,1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tipo de mango Material de la punta Longitud (imperial) Diámetro de la punta (métrico) Tamaño de la unidad
16351668 Paleta grande Poliéster tejido 4,9 in 12,2 x 23,1 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 16351668 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SP8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.81€
    45.30€ / paquete de 100
    Ahorro 22.51€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Los hisopos de poliéster sellados CONSTIX™ están compuestos por poliéster tejido 100 % térmicamente unido al mango de polipropileno.
  • La cabeza está fabricada sin adhesivos y aglutinantes.
  • Duradero, absorbente y con niveles extremadamente bajos de partículas y residuos.
  • El recambio de poliéster proporciona una mayor capacidad de absorción, atrapamiento y eliminación de partículas
  • Compatible con los disolventes más comunes, como alcoholes y cetonas
  • La opción de punta flexible proporciona una aplicación más suave en las superficies y permite acceder a áreas y componentes muy pequeños
  • La opción de cabeza de poliéster no tejido proporciona una mayor capacidad de absorción de soluciones no acuosas
  • La opción de cabeza de hisopo de paleta grande proporciona una cobertura de superficie más amplia en aplicaciones críticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del mango (imperial) 0,22 in
Longitud (imperial) 4,9 in
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 5,7 mm
Longitud (métrico) 124 mm
Tipo de mango Paleta grande
Diámetro de la punta (métrico) 12,2 x 23,1 mm
Diámetro de la punta (imperial) 0,48 x 0,91 pulg
Esterilidad No estéril
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Paleta
Material de la punta Poliéster tejido