Learn More
3M™ Conectores
Código de producto. 15799017 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubo de suministro de aire comprimido de 9,52 mm (0,37 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15799017 Tubo de suministro de aire comprimido de 9,52 mm (0,37 in) cada uno
1 options
Código de producto. 15799017 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000044243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00€
    25.44€ / paquete de 1
    Ahorro 5.56€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Especificaciones
Tipo de producto de semicelda
Para utilizar con (equipo) Tubo de suministro de aire comprimido de 9,52 mm (0,37 in)