Learn More
HUBER Cable de control USB
Código de producto. 15286537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15286537 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15286537 Proveedor HUBER N.º de proveedor 54949
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Cable de control USB de: controlador Pilot ONE, Mini-USB, a: PC/portátil, USB tipo A. Para la grabación de datos, la comunicación de datos y las actualizaciones de firmware.
Especificaciones
Tipo de producto USB Cable de control
Cantidad 1 unidad