Learn More
Thermo Scientific™ Conecta sensores independientes de Edge para InstrumentConnect monitorización remota y OPC UATM
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Thermo Scientific™ InstrumentConnect es un sistema profesional de monitorización remota para equipos de laboratorio y otros dispositivos que ayudan a proteger muestras y aumentar la eficiencia en la gestión de activos. El InstrumentConnect sistema utiliza adaptadores y pasarelas Connect Edge para enviar datos a la InstrumentConnect nube o a tu propio sistema local (LIMS BMS, SCADA) mediante protocolo OPC-UA™ . El hardware de Connect Edge es compatible con 700+ Thermo Fisher Scientific marcas y modelos de equipos de laboratorio.
Hardware del sistema
- Adaptadores de dispositivo del tamaño Palm recopilan y transmiten datos desde equipos/dispositivos de laboratorio a gateways usando conectividad Ethernet (WAN) o Wi-Fi (cuando esté permitido).
- Adaptador de sensor para recopilar y transmitir datos desde el laboratorio, cualquier equipo/dispositivo OEM a gateways usando conectividad Ethernet (WAN) o Wi-Fi (donde esté permitido).
- Convertidor de base Ethernet - usado para convertir cualquier Wi-Fi adaptador de dispositivo a Ethernet/PoE. Usado para convertir adaptador de sensor a Ethernet (excluyendo PoE).
- Conectar la pasarela de borde: recibe datos de adaptadores para enviarlos a InstrumentConnect (nube) o al sistema/nube local del cliente mediante OPC-UA conectividad Ethernet (WAN) o Wi-Fi (cuando esté permitido).
Software del sistema
Elige entre estos paquetes disponibles InstrumentConnect .
InstrumentConnect Monitor (Nube):
- Monitorizar equipos mediante sensores avanzados a bordo
- Recibir alarmas y notificaciones, configurar alarmas personalizadas
- Consulta el estado en vivo del dispositivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de la aplicación móvil y en la nube
- Tranquilidad con protocolos de seguridad líderes en la industria
- 25GB de almacenamiento de datos incluidos para documentos
- Almacenamiento ilimitado de telemetría en dispositivos
- Notificaciones a través de aplicación móvil, correo electrónico y aplicación de escritorio
instrumentConnect Integra para OPC UA (OPC-UA a Cloud o Prem)
- Utiliza el sistema Connect Edge para recopilar y transmitir datos a tu sistema local o a la nube utilizando la Plataforma Unificada de Comunicaciones Open Platform. La pasarela Connect Edge puede habilitarse como OPC servidor para 10 o más dispositivos.
Red
Puedes conectar 10 adaptadores de dispositivos o sensores a cada gateway Connect Edge. En muchos casos, los gateways pueden alojar más de 10 dispositivos, aunque esto se determina revisando el uso de CPU del gateway posterior a la instalación. Decidir qué topología es aplicable a tu entorno de trabajo o laboratorio determinará el número de gateways que necesitarás.
El sistema Connect Edge tiene 3 topologías principales
- Los adaptadores Wi-Fi directos para dispositivos están configurados para transmitir datos directamente a tu gateway Connect Edge (10 por gateway). Tus adaptadores deben estar cerca (50-150 ft) de la gateway.
- Red Simple/Dual: los adaptadores están configurados para conectarse a tu red local vía Ethernet o Wi-Fi (cuando esté permitido) y transmitir datos a la pasarela de Edge de Conectar, también en la misma red. Esta topología es ideal si los dispositivos a monitorizar no están cerca entre sí o de una pasarela.
Construyendo tu sistema
- Determina el tipo (solo Ethernet/WiFi+Ethernet) y la cantidad de pasarelas necesarias según la preferencia de topología de red. La Guía de Planificación de Configuración puede usarse como referencia, si es necesario.
- Selecciona un adaptador compatible para tu equipo de laboratorio
- Compra suscripción/licencia para cada dispositivo
- Determinar si se desea la auto-instalación o la instalación profesional (cuando esté disponible)
El hardware y software del sistema está disponible para su compra en paquetes o a la carta. Todos los paquetes incluyen descuentos por pasarela integrada. Ahorros adicionales con paquetes de 3 y 5 años.
Instalación
Instalación (auto) por parte del cliente
Los servicios de instalación se venden por separado, si se desea (EE. UU., Europa, Gran Bretaña, consulta con especialistas para otras disponibilidades regionales).
Disponibilidad de hardware
Puertas de entrada
Los gateways Connect Edge están disponibles en los siguientes países y configuraciones. Para la lista más actualizada, por favor consulte a su especialista.
Wi-Fi Las pasarelas Connect Edge están aprobadas para estos países: EE. UU., CAN, REINO UNIDO, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Tailandia, Japón
Los gateways Connect Edge solo Ethernet están aprobados para estos países: Brasil, Honduras, Paraguay, Chile, Argentina, Sudáfrica, Baréin, Omán, Catar, India, Corea del Sur, Singapur, Vietnam
Adaptadores
El uso aprobado del adaptador Connect Edge varía según el país. Por favor, consulta la lista para asegurarte de que los adaptadores están aprobados para su uso en el país deseado.
Wi-Fi El adaptador de sensor/dispositivo con fuente de alimentación está aprobado para: EE. UU., Canadá, Europa, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Colombia, Puerto Rico
Adaptador/adaptador de dispositivo solo Ethernet con fuente de alimentación aprobado para: Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brasil, Honduras, Paraguay, Chile, Sudáfrica, Baréin, Omán, Qatar, Hong Kong
Los kits adaptadores excluyen la fuente de alimentación para los países indicados y pueden comprarse localmente.
Wi-Fi Adaptador de sensor/adaptador de dispositivo sin fuente de alimentación aprobado para: India, Japón
Adaptador/adaptador de dispositivo solo Ethernet sin fuente de alimentación aprobado para: Tailandia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Argentina, Vietnam
Especificaciones locales de compra:
Especificaciones de la fuente de alimentación del adaptador de dispositivo: Nominal: 5 VDC, consumo máximo de 500mA (2,5W), demanda <máxima de 2,5W
Especificaciones de la fuente de alimentación del adaptador del sensor: Nominal: alimentación de 5 VCC, consumo máximo de 2A (10W), demanda <máxima de potencia 15W
Specifications
Specifications
| Tipo | Kit de monitorización inalámbrica |
| Tipo de pantalla | Sin pantalla |
| Calibración | Procesado estandarizado según NIST e ISO9001 |
| Tipos de alarma | Ninguno |
| Software Type | InstrumentConnect |
| Incluye | Sensor PT100 de 4-20 mA: De -100 a 450 °C, clase A, calibración acreditada -80 °C, −40 °C, 0 °C, incluye cable redondo de 3,7 m |
| Clasificación IP | IP66/68 |
| Cantidad | 1 |
| Garantía | Garantía de 1 años |
| Exactitud de la calibración | ±0,4 °C (-100 °C a +100 °C) ±1,0 °C (-100 °C a +316 °C) |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.