Learn More
Thermo Scientific™ Conecta el kit de adaptador Edge para InstrumentConnect monitorización remota con OPC UA™
Código de producto. 30019115 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de dispositivo de monitorización remota
Kit de monitorización inalámbrica
Para utilizar con (equipo):
Connect Edge, equipos y dispositivos de laboratorio
Connect Edge, incubadores de CO2 y dispositivos
Connect Edge, incubadores de ULT/CO2 y dispositivos
Connect Edge, refrigeradores/congeladores y dispositivos
Hardware Connect Edge, equipos y dispositivos de CO2/ULT
Hardware Connect Edge, refrigeradores/congeladores y dispositivos
Sensores Connect Edge
Incluye:
Adaptador de sensor Wi-Fi para sensores independientes. Puertos para hasta 6 sensores analógicos y 1 sensor digital. Incluye cable de 3 m, fuente de alimentación y convertidores de países. Conversión a Ethernet con EDGEKTADPT99 (sin PoE)
Convertidor PoE opcional para adaptadores Wi-Fi/Ethernet
Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con RS232. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán
Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con RS485. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán
Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con TTL. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán
Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con USB. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán
Kit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con RS485 (Ethernet opcional cuando se combina con EDGEKTADAPT99)
Wi-Fi (Ethernet opcional en combinación con EDGEKTADAPT99)
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Incluye Tamaño de la unidad
30019115 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Hardware Connect Edge, refrigeradores/congeladores y dispositivos Wi-Fi (Ethernet opcional en combinación con EDGEKTADAPT99) 1 unidad
30019096 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Hardware Connect Edge, equipos y dispositivos de CO2/ULT Kit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con RS485 (Ethernet opcional cuando se combina con EDGEKTADAPT99) 1 unidad
18873085 Kit de monitorización inalámbrica Sensores Connect Edge Adaptador de sensor Wi-Fi para sensores independientes. Puertos para hasta 6 sensores analógicos y 1 sensor digital. Incluye cable de 3 m, fuente de alimentación y convertidores de países. Conversión a Ethernet con EDGEKTADPT99 (sin PoE) cada uno
30019097 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, incubadores de CO2 y dispositivos Wi-Fi (Ethernet opcional en combinación con EDGEKTADAPT99) 1 unidad
30019092 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, incubadores de CO2 y dispositivos Wi-Fi (Ethernet opcional en combinación con EDGEKTADAPT99) 1 unidad
30019093 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, equipos y dispositivos de laboratorio Convertidor PoE opcional para adaptadores Wi-Fi/Ethernet 1 unidad
30019083 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, incubadores de ULT/CO2 y dispositivos Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con RS485. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán 1 unidad
30019102 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, refrigeradores/congeladores y dispositivos Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con TTL. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán 1 unidad
30019111 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, incubadores de CO2 y dispositivos Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con RS232. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán 1 unidad
30019067 Adaptador de dispositivo de monitorización remota Connect Edge, incubadores de CO2 y dispositivos Kit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con USB. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 30019115 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EDGEKTADPT02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los adaptadores de dispositivos Wi-Fi/Ethernet de Connect Edge están diseñados para su uso con InstrumentConnect sistemas de monitorización remota 24/7. Los adaptadores de dispositivos se conectan a Thermo equipos de laboratorio Fisher para extraer y transmitir telemetría a la pasarela Connect Edge vía Wi-Fi o Ethernet. La configuración necesaria varía según el tipo de equipo.
Los adaptadores de dispositivos Wi-Fi/Ethernet de Connect Edge forman parte del InstrumentConnect sistema de monitorización remota 24/7. Los adaptadores de dispositivos incluyen RS485, TTL, RS232 y USB configuraciones para conectar a tu Thermo equipo de laboratorio Fisher. Los adaptadores de dispositivo extraen y transmiten la telemetría al gateway de Connect Edge vía Wi-Fi o Ethernet.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect es un sistema profesional de monitorización remota para equipos de laboratorio y otros dispositivos que ayudan a proteger muestras y aumentar la eficiencia en la gestión de activos. El InstrumentConnect sistema utiliza adaptadores y pasarelas Connect Edge para enviar datos a la InstrumentConnect nube o a tu propio sistema local (LIMS BMS, SCADA) mediante protocolo OPC-UA™ . El hardware de Connect Edge es compatible con 700+ Thermo Fisher Scientific marcas y modelos de equipos de laboratorio.
_x000D_
Thermo Fisher Scientific Telemetría de equipos
_x000D_
    _x000D_
  • Para equipos de almacenamiento en frío, InstrumentConnect recoge datos de temperatura ambiente y de armario registrados por detectores de temperatura de resistencia (RTD) integrados en la unidad; el sistema de monitorización remota también informa de alarmas y eventos, así como de otros datos diagnósticos basados en el sistema a la InstrumentConnect aplicación.
  • _x000D_
  • Para incubadoras de CO2 y cámaras ambientales, InstrumentConnect recoge temperaturas de la cámara, niveles de gases, alarmas y alertas recibidas a través de la incubadora y la conexión de datos de la cámara ambiental.
  • _x000D_
_x000D_
Hardware del sistema
_x000D_
    _x000D_
  • Adaptador de dispositivo - Adaptadores del tamaño de la palma de la mano recogen y transmiten datos desde equipos/dispositivos de laboratorio a pasarelas usando conectividad Ethernet (WAN) o Wi-Fi.
  • _x000D_
  • Conectar la Pasarela de Borde - Recibe datos de adaptadores de dispositivo para enviarlos a InstrumentConnect (nube) o al sistema/nube del cliente mediante OPC-UA conectividad Ethernet (WAN) o Wi-Fi.
  • _x000D_
_x000D_
Software del sistema
_x000D_
Elige entre estos paquetes disponibles InstrumentConnect .
_x000D_
InstrumentConnect Monitor (Nube):
_x000D_
    _x000D_
  • Monitorizar los datos y eventos de telemetría a bordo**
  • _x000D_
  • Ajustes personalizados de alarma
  • _x000D_
  • Consulta el estado en vivo del dispositivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de la aplicación móvil y en la nube
  • _x000D_
  • Tranquilidad con protocolos de seguridad líderes en la industria
  • _x000D_
  • 25GB de almacenamiento de datos incluidos para documentos
  • _x000D_
  • Almacenamiento ilimitado de telemetría en dispositivos
  • _x000D_
  • Notificaciones a través de aplicación móvil, correo electrónico y aplicación de escritorio
  • _x000D_
_x000D_
InstrumentConnect Integrar (OPC-UA en la nube o en la Prem):
_x000D_
    _x000D_
  • Utiliza el sistema Connect Edge para recopilar y transmitir datos a tu sistema local o a la nube utilizando Open Platform Communications Unified Platform. La pasarela Connect Edge puede habilitarse como OPC servidor para 10 o más dispositivos.
  • _x000D_
_x000D_
Red
_x000D_
Puedes conectar 10 adaptadores de dispositivo a cada gateway Connect Edge. Los gateways pueden acomodar más de 10 dispositivos, sin embargo, esto se determina revisando el uso de la CPU una vez que hayas alcanzado esa cantidad inicial tras la configuración inicial. Decidir qué topología es aplicable a tu configuración determinará el número de gateways que necesitarás.
_x000D_
El sistema Connect Edge tiene 3 topologías principales
_x000D_
    _x000D_
  • Los adaptadores Wi-Fi directos para dispositivos están configurados para transmitir datos directamente a tu gateway Connect Edge (máximo 10 por gateway). Los adaptadores de tu dispositivo deben estar cerca (50-150 ft) de la gateway.
  • _x000D_
  • Los adaptadores de Dispositivo de Red Único/Dual están configurados para conectarse a tu red local vía Ethernet o Wi-Fi para transmitir datos a la pasarela de Conectade Edge, también en la misma red. Esta topología es ideal si los dispositivos a monitorizar no están cerca entre sí o de una pasarela.
  • _x000D_
_x000D_
Construyendo tu sistema
_x000D_
    _x000D_
  • Determina el tipo (solo Ethernet/WiFi+Ethernet) y la cantidad de pasarelas necesarias según la preferencia de topología de red. La Guía de Planificación de Configuración puede usarse como referencia, si es necesario.
  • _x000D_
  • Selecciona un adaptador compatible para tu equipo de laboratorio
  • _x000D_
  • Compra una InstrumentConnect suscripción a Monitor o Integrate para cada dispositivo
  • _x000D_
  • Determinar si se desea la auto-instalación o la instalación profesional (cuando esté disponible)
  • _x000D_
_x000D_
El hardware y software del sistema está disponible para su compra en paquetes o a la carta. Todos los paquetes incluyen descuentos por pasarela integrada. Ahorros adicionales con paquetes de 3 y 5 años.
_x000D_
Instalación
_x000D_
Instalación (auto) por parte del cliente
_x000D_
Los servicios de instalación se venden por separado, si se desea (EE. UU., Europa, Gran Bretaña, consulta con especialistas para otras disponibilidades regionales).
_x000D_
Disponibilidad
_x000D_
InstrumentConnect está disponible en los siguientes países y configuraciones. Para la lista más actualizada, por favor consulte con su especialista.
_x000D_
Wi-Fi o pasarela/adaptador Ethernet: Europa, Reino Unido, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Puerto Rico
_x000D_
Pasarela/adaptador Wi-Fi o Ethernet solo por ethernet: Hong Kong
_x000D_
Pasarela y adaptador solo de ethernet: Brasil, Baréin, Omán, Emiratos Árabes Unidos
Especificaciones
Tipo Adaptador de dispositivo de monitorización remota
Tipo de pantalla Sin pantalla
Tipos de alarma Ninguno
Software Type InstrumentConnect
Incluye Wi-Fi (Ethernet opcional en combinación con EDGEKTADAPT99)
Interfaz TTL en el dispositivo
Clasificación IP IP30
Cantidad 1 unidad
Garantía Garantía de 1 años
Para utilizar con (aplicación) InstrumentConnect Sistema de Monitorización Remota, Equipos y Dispositivos de Laboratorio
Para utilizar con (equipo) Hardware Connect Edge, refrigeradores/congeladores y dispositivos
Requisitos eléctricos AC adaptador de pared (proporcionado)