Learn More
Ácido linoleico conjugado, 90% (mezcla de isómeros), TRC
Código de producto. 30367393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367393 500 mg -
30358826 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC685000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22880-03-1
Fórmula molecular C18H32O2
Peso molecular (g/mol) 280.4
Sinónimo Conjugated Linoleic Acid, 90% ( Isomers)
Nombre IUPAC (10E,12E)-octadeca-10,12-ácido dienoico
SMILES CCCCC\C=C\C=C\CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conjugated Linoleic Acid (Mixture of Isomers)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,9-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.2402