Learn More
Cloruro de Conivaptán, TRC
Código de producto. 30011453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011453 25 mg 25 miligramos
30012165 10 mg 10 miligramos
30005162 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38470025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168626-94-6
Fórmula molecular C32 H26 N4 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 535.04
Sinónimo N-[4-[(4,5-Dihydro-2-methylimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl]-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide Hydrochloride (1:1), [1,1'-Biphenyl]-2-carboxamide, N-[4-[(4,5-dihydro-2-methylimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Conivaptan hydrochloride, Vaprisol, YM 087, conivaptan monohydrochloride
Nombre IUPAC N-[4-(2-metil-4,5-dihidro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepina-6-carbonil)fenil]-2-fenilbenzamida; Cloruro
SMILES Cl.Cc1nc2CCN(C(=O)c3ccc(NC(=O)c4ccccc4c5ccccc5)cc3)c6ccccc6c2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conivaptan Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H26N4O2.ClH/c1-21-33-28-19-20-36(29-14-8-7-13-27(29)30(28)34-21)32(38)23-15-17-24(18-16-23)35-31(37)26-12-6-5-11-25(26)22-9-3-2-4-10-22;/h2-18H,19-20H2,1H3,(H,33,34)(H,35,37);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.1823