Learn More
Conivaptan hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16483527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483527 50 mg 50 miligramos
16457508 10 mg 10 miligramos
16437466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18347A
MedChemExpress Conivaptan (hydrochloride) is a non-peptide antagonist of vasopressin receptor, with Ki values of 0.48 and 3.04 nM for rat liver V1A receptor and rat kidney V2 receptor respectively.
Conivaptan (hydrochloride) is a non-peptide antagonist of vasopressin receptor, with Ki values of 0.48 and 3.04 nM for rat liver V1A receptor and rat kidney V2 receptor respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conivaptan hydrochloride
CAS 168626-94-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H27ClN4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo YM 087
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (186.90 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2)NC3=CC=C(C(N4CCC(N=C(C)N5)=C5C6=CC=CC=C64)=O)C=C3.Cl
Peso molecular (g/mol) 535.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.04
Porcentaje de pureza 99.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation