Learn More
Alcohol coniferílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421487 0.25 g 0.25 g
11401487 1 g 1 g
11411487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24949.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.42€
    100.65€ / 0.25 g
    Ahorro 22.77€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 458-35-5 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 458-35-5
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD00002922
Clave InChI JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo coniferyl alcohol, coniferol, coniferylalcohol, 4-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol, gamma-hydroxyisoeugenol, trans-coniferyl alcohol, e-coniferyl alcohol, 4-3-hydroxy-1-propenyl-2-methoxyphenol, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-propen-1-ol, 4-1e-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol
PubChem CID 1549095
ChEBI CHEBI:17745
SMILES COC1=CC(\C=C\CO)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coniferyl alcohol
Punto de fusión 75°C to 76°C
Punto de ebullición 163°C to 165°C (3 mmHg)
Cantidad 0.25 g
Beilstein 2048961
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,2504
Nombre IUPAC 4-[(1E)-3-hidroxiprop-1-en-1-il]-2-metoxifenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%