Learn More
MP Biomedicals™ Tubos cónicos para SafTest™ Kits de prueba
Código de producto. 15513467 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15513467 15 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15513467 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 07DP1090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos cónicos para SafTest™ Los kits de prueba contienen consumibles de repuesto para ejecutar todos los kits de prueba SafTest.
  • Para su uso con el analizador SafTest
  • Se usa con los seis kits de prueba SafTest.
  • Adecuado para todos los criterio de valoración de prueba
  • Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
  • Método de detección: Fotómetro bicromático
  • Área de aplicación: Degradación de aceite/grasa
  • Construcción: Poliestireno
  • Capacidad: 15 mL
  • Tamaño: 17 x 119 mm
  • Graduaciones: 0,5 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 mL
Longitud (métrico) 119 mm
Material Poliestireno
Para utilizar con degradación del aceite/la grasa
Esterilidad No estériles
Graduated Sí
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de producto Tubo cónico